Få mere at vide
Cytiva Kassette skum svampe
Artikelnummer. 11750615 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Tykkelse (engelsk):
0,11 tommer
0,25 tommer
Tykkelse (metrisk):
3 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (engelsk) Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11750615 0,25 tommer 6 mm Pakke med 4
10279394 0,11 tommer 3 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11750615 Leverandør Cytiva Leverandørnr. TE25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.00 DKK
    394.49 DKK / Pakke med 4
    Spare 28.51 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Disse kassetteskumsvampe er tilbehør til overførselstanke.
  • Kassette skum svampe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) TE 22 Mini Tank Transfer Unit
Type Kassette skum svamp
Materiale Skum
Mængde 4 Pk.
Tykkelse (engelsk) 0,25 tommer
Tykkelse (metrisk) 6 mm