Få mere at vide
Cytiva Kassette skum svampe
Shop alle Cytiva produkter
Tykkelse (engelsk):
0,11 tommer
0,25 tommer
Tykkelse (metrisk):
3 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
- Cassette foam sponges
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | TE 22 Mini Tank Transfer Unit |
| Type | Cassette Foam Sponge |
| Materiale | Foam |
| Mængde | 4 Pk. |
| Tykkelse (engelsk) | 0,11 tommer |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |