Få mere at vide
LP Italiana Spa™ Indembedning af kassette med låg
Artikelnummer. 11886085 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Indlejring af kassette
Artikelnummer. Produkttype
11886085 Indlejring af kassette
1 options
Artikelnummer. 11886085 Leverandør LP Italiana Spa™ Leverandørnr. 191022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5095.00 DKK
    4595.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 499.05 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Hvid indlejringskassette med låg til patologisk indlejring.
Hvid indlejringskassette med låg til patologisk indlejring.
Indlejringskassette til brug i patologisk indlejringsproces.
  • Med låg
  • Ingen ring
  • Perfekt til brug med vævsprøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Indlejring af kassette
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Indlejring
Inkluderer Låg
Mængde 250 Pk.
Vægt (engelsk) 0,13 oz.
Vægt (metrisk) 3.72 g