Få mere at vide
Kassetteklemme, højre
Mængde:
1 enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kassetteklemmer er reservedele til Mini Gel Tank. De låser og forsegler gelkassetterne i Gel Runner Tanken. Orienteringen bestemmes, når man vender mod fronten af geltanken.
Om Mini Gel Tank Mini
Gel Tank er kompatibel med en række forskellige Novex™ geler, NuPAGE™ geler og Bolt™ Bis-Tris Plus geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør praktisk side-by-side-gelladning og forbedret visning under brug. Optimerede forhold ved brug af konstant spænding giver mulighed for Bolt™ Bis-Tris Plus geler skal køres på cirka 35 minutter. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og strømforsyninger, der bruges.
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Om Mini Gel Tank Mini
Gel Tank er kompatibel med en række forskellige Novex™ geler, NuPAGE™ geler og Bolt™ Bis-Tris Plus geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør praktisk side-by-side-gelladning og forbedret visning under brug. Optimerede forhold ved brug af konstant spænding giver mulighed for Bolt™ Bis-Tris Plus geler skal køres på cirka 35 minutter. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og strømforsyninger, der bruges.
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Universel |
| Gel kompatibilitet | Novex™ Mini-geler |
| Gel størrelse | Mini |
| Type | Kassetteklemme |
| Mængde | 1 enhed |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |