Få mere at vide
Invitrogen™ Kassetteklemme, venstre
Artikelnummer. 15324574
Skift visning
Mængde:
1 enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15324574 1 enhed Hver
1 options
Artikelnummer. 15324574 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A25946
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1034.00 DKK
    827.20 DKK / 1 enheder
    Spare 206.80 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kassetteklemmer er reservedele til Mini Gel Tank. De låser og forsegler gelkassetterne i Gel Runner Tanken. Orienteringen bestemmes, når man vender mod fronten af geltanken.
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank er kompatibel med en række forskellige Novex™ geler, NuPAGE™ geler og Bolt™ Bis-Tris Plus geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør praktisk side-by-side-gelladning og forbedret visning under brug. Optimerede forhold ved brug af konstant spænding giver mulighed for Bolt™ Bis-Tris Plus geler skal køres på cirka 35 minutter. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og strømforsyninger, der bruges.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Universel
Gel kompatibilitet Novex™ Mini-geler
Gel størrelse Mini
Type Kassetteklemme
Mængde 1 enhed