Få mere at vide
Cytiva Kassette
Artikelnummer. 11949155 Shop alle Cytiva produkter
Stil:
Til 24, 48 eller 96 dybbrøndsplader
Til 3 ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11949155
Brand: Cytiva 28956427
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For use with the Fraction collector F9-C and the ÄKTA avant chromatography system. Cytiva Cassettes are available for Deep-Well Plates or 3mL Tubes for large-scale processing of samples in chromatography applications. Pack of 2.
Cytiva Cassettes are available in packs of two (2) for large-scale processing of samples in chromatography applications using the Fraction collector F9-C and the ÄKTA avant chromatography system.
  • For Deep-Well Plates (in Flexible fraction collector): Holds 24, 48 or 96 deep-well plate
  • For 3mL Tubes: Holds up to 40 tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Chromatography Applications
Til brug med (udstyr) Fraktionssamler F9-C og ÄKTA Avant Kromatografi system
Type Kassette
Mængde 2/Pk.
Stil Til 3 ml rør