Få mere at vide
Cytiva Kassette
Artikelnummer. 11939155 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ÄKTA Avant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11939155 ÄKTA Avant Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11939155 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28956404
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder op til 15 rør
Holder op til 15 rør. Pakke med to. Til brug med fraktionssamler F9-C ogÅ KTA avant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) ÄKTA Avant
Til brug med (udstyr) ÄKTA Avant
Type Kassette
Mængde 30 Pakke