Få mere at vide
Caspase-9-hæmmer III, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456939
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456939 1 mg 1mg
15446939 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65501.M^
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En potent og irreversibel hæmmer af caspase-9
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403848-57-7
Molekylær formel C24H35ClN6O9
Synonym Ac-LEHD-CMK;
Tekniske data
Mængde 1 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) En potent og irreversibel hæmmer af caspase-9
Formel vægt 587.02
Form Pulver