Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Caspase-3 Substrat V, fluorogent
Artikelnummer. 15478249
Skift visning
Substratmængde:
0,5 mg
1 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Substratmængde Pakningsstørrelse
15478249 0,5 mg 0.5mg
15488249 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478249 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66767.!D
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Til cellulær og molekylærbiologi applikationer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid til råhvid
Form Lyofiliseret, frysetørret
Substrattype Caspase substrat
Molekylvægt (g/mol) 1360.38
Opbevaringskrav -30° til -10 °C
Substratmængde 0,5 mg