Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Caspase-3-hæmmer III
Beskrivelse
En potent, cellegennemtrængelig og irreversibel inhibitor af caspase-3; hæmmer også caspaserne -6, -7, -8 og -10. Almindeligvis brugt i koncentrationer op til 100 -M til at undersøge rollen af caspase-3-afhængig apoptose
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 mg |
| Oversigt | Råhvid til brun |
| Indhold og opbevaring | -30 °C til -10 °C |
| Til brug med (applikation) | En potent, cellegennemtrængelig og irreversibel inhibitor af caspase-3; hæmmer også caspaserne -6, -7, -8 og -10. Anvendes almindeligvis i koncentrationer op til 100→ M for at undersøge rollen af caspase-3-afhængig apoptose |
| Formel vægt | 550.94 |
| Opløselighed | Opløselig i DMSO |
| Form | Pulver |
| InChI nøgle | ATNOUPFYBMVFLD-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | CC(C)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)CCl |
| IUPAC navn | 3-{2-[4-carboxy-2-(3-carboxy-2-acetamidopropanamido)butanamido]-3-methylbutanamido}-5-chloro-4-oxopentanoic acid |
| Vis mere |