Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Caspase-3-hæmmer III
Product Code. 15456389
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 mg
5 mg
Unit Size:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15456389 1 mg 1mg
15446389 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15456389 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J64442.M^
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Add to basket
CAS: 285570-60-7 | C21H31ClN4O11, C21H31ClN4O11 | 550,95 g/mol
En potent, cellepermeabel og irreversibel hæmmer af caspase-3; hæmmer også caspaser -6, -7, -8 og -10. Bruges ofte i koncentrationer op til 100 -M til at undersøge rollen af caspase-3-afhængig apoptose
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 285570-60-7
Molekylær formel C21H31ClN4O11
Synonym Ac-DEVD-CMK; N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-chlormethylketon
Specifications
Mængde 1 mg
Oversigt Råhvid til brun
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) En potent, cellegennemtrængelig og irreversibel inhibitor af caspase-3; hæmmer også caspaserne -6, -7, -8 og -10. Anvendes almindeligvis i koncentrationer op til 100→ M for at undersøge rollen af caspase-3-afhængig apoptose
Formel vægt 550.94
Opløselighed Opløselig i DMSO
Form Pulver