Få mere at vide
Caspase-1 Inhibitor II, TRC
Artikelnummer. 30179443
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179443 5 mg
30179304 10 mg
30179341 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179443 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1849085MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 178603-78-6
Molekylær formel C24H33ClN4O8
Molekylvægt (g/mol) 540.99
Synonym Ac-YVAD-CMK, N-Acetyl-L-tyrosyl-L-valyl-N-[(1S)-1-(carboxymethyl)-3-chloro-2-oxopropyl]-L-alaninamide
IUPAC navn (3S)-3-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]-3-methylbutanoyl]amino]propanoyl]amino]-5-chloro-4-oxopentanansyre
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caspase-1 Inhibitor II
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H33ClN4O8/c1-12(2)21(24(37)26-13(3)22(35)28-17(10-20(33)34)19(32)11-25)29-23(36)18(27-14(4)30)9-15-5-7-16(31)8-6-15/h5-8,12-13,17-18,21,31H,9-11H2,1-4H3,(H,26,37)(H,27,30)(H,28,35)(H,29,36)(H,33,34)/t13-,17-,18-,21-/m0/s1