Få mere at vide
Caspase-1-hæmmer I
Beskrivelse
En potent, specifik og reversibel hæmmer af caspaser-1, -4 og -5
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Oversigt | Hvid |
| Indhold og opbevaring | -30 °C til -10 °C |
| Til brug med (applikation) | En potent, specifik og reversibel hæmmer af caspaser-1, -4 og -5 |
| Formel vægt | 492.52 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Form | Pulver |