Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Caspase-1-hæmmer I
Artikelnummer. 15406369
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406369 1 mg 1mg
15496359 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406369 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64407.M^
 Begrænset vare
På lager
En potent, specifik og reversibel hæmmer af caspaser-1, -4 og -5
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143313-51-3
Molekylær formel C23H32N4O8
Synonym Ac-YVAD-CHO; Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CHO
Tekniske data
Mængde 1 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) En potent, specifik og reversibel hæmmer af caspaser-1, -4 og -5
Formel vægt 492.52
Følsomhed Fugtfølsom
Form Pulver
InChI nøgle KQCBPHUOVBKBPQ-SJVNDZIOSA-N
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O)C(=O)NC(=O)[C@H](C)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
IUPAC navn (3S)-3-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-methylbutanamido]-1-oxopropan-2-yl]amino}-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 492.53