missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress β-Casomorphin, human
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 102029-74-3 |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 864.0 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | Human β-casomorphin 7 |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion