missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress β-Casomorphin, human

Artikelnummer. 16419558
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16419558

Brand: MedChemExpress HYP1481

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress is an opioid peptide, acts as an agonist of opioid receptor.

Tekniske data

CAS 102029-74-3
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvægt (g/mol) 864.0 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Synonym Human β-casomorphin 7
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.