missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress β-Casomorphin, bovine

Artikelnummer. 16429388
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16429388 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16429388 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0179

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress β-Casomorphin, bovine (β-Casomorphin-7 (bovine) ) is a opioid peptide with an IC50 of 14 μM in an Opioid receptors binding assay.

Tekniske data

Renhed 99.83%
CAS 72122-62-4
Indhold og opbevaring Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekylvægt (g/mol) 789.92 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (126.60 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (63.30 mM)
Synonym β-Casomorphin-7 (bovine)∣ Bovine β-casomorphin-7
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.