Få mere at vide
MedChemExpress β-Casomorphin, bovine
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.83% |
| CAS | 72122-62-4 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 789.92 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (126.60 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (63.30 mM) |
| Synonym | β-Casomorphin-7 (bovine)∣ Bovine β-casomorphin-7 |