Få mere at vide
CASIN, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483336
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483336 25 mg
16481607 50 mg
16475428 10 mg
16436026 100 mg
16428147 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483336 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12874
MedChemExpress CASIN is a selective GTPase Cdc42 inhibitor with an IC50 of 2 uM. CASIN can be used for the research of cancer.
CASIN is a selective GTPase Cdc42 inhibitor with an IC50 of 2 uM. CASIN can be used for the research of cancer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CASIN
Fysisk form Solid
CAS 425399-05-9
Farve Light Nude
Mængde 25 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H22N2O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (101.17 mM)
SMIL OCCNC1C(NC2=C3C=C(C4=CC=CC=C4)C=C2)=C3CCC1
Molekylvægt (g/mol) 306.4
Formel vægt 306.4
Procent renhed 95.28%