Få mere at vide
Kasein, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454704
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454704 2500 g 2500g
11444704 500 g 500g
11464704 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454704 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13707.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Kasein, CAS # 9000-71-9, er en familie af beslægtede phosphoproteiner, sædvanligvis isoleret fra bovin mælk.
Naturlig proteinkilde, typisk isoleret fra bovin mælk. Kasein er meget udbredt som fødevaretilsætningsstof. Det er nyttigt i tandremineraliseringsprodukter for at stabilisere amorft calciumphosphat. Det bruges også som en type organisk klæbemiddel og bindemiddel til sikkerhedstændstikker. Den tilfører aminosyrer og kulhydrater og to uorganiske elementer som calcium og fosfor. Yderligere bruges det også til produktion af transformerplader på grund af dets oliegennemtrængelighed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
• Kasein indeholder en blanding af beslægtede fosfoproteiner, der findes i bovin mælk og ost. Den indeholder alle de almindelige aminosyrer og er rig på de essentielle.
Applikationer
•Kasein er en kilde til aminosyrer, kulhydrater og to uorganiske grundstoffer, nemlig calcium og fosfor
• Denne forbindelse kan anvendes in vivo som en fast fødeprøve og in vitro-fordøjelseseksperimenter med gnavere
• Det kan øge fotostabiliteten af kvanteprikker og mindske uspecifik binding i immunfluorescenseksperimenter
• Kasein kan i biokemiske eksperimenter bruges til at fremstille P407-kaseinhydrogeler og til at studere de mekaniske virkninger af tilsætning af kasein til P407
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9000-71-9
Molekylær formel C81H125N22O39P
Molekylvægt (g/mol) 2061.98
MDL nummer MFCD00081481
InChI nøgle BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYNA-N
Synonym casein, caseinogen, casein, tech., bovine beta-casein monophosphopeptide
PubChem CID 73995022
IUPAC navn 6-amino-2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-amino-1-hydroxy-3-phenylpropyliden)amino]-1-hydroxy-4-}(C-hydroxy-imideido)-1-hydroxy-1-hydroxy-4-}(C-hydroxy-iidenidoyl)-hydroxy-1-carbonyl) hosphonooxy)propyliden]amino}-4-carboxy-1-hydroxybutyliden)amino]-4-carboxy-1-hydroxybutyliden}amino)-1-hydroxy-4-(C-hydroxycarbonimidoyl)butyliden]amino}-1-hydroxy-4-(C-hydroxy) arbonimidoyl)butyliden)amino]-1-hydroxy-4-(C-hydroxycarbonimidoyl)butyliden}amino)-1,3-dihydroxybutyliden]amino}-4-carboxy-1-hydroxybutyliden)amino]-3-carboxy-1-hydroxypropyliden e}amino)-4-carboxy-1-hydroxybutyliden]amino}-1-hydroxy-4-methylpentyliden)amino]-1-hydroxy-4-(C-hydroxycarbonimidoyl)butyliden}amino)-3-carboxy-1-hydroxypropyliden]amino}hexansyre syre
SMIL CC(C)CC(N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(COP(O)(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(N)CC1=CC=CC=C1)C(C)O)C(O)=NC(CCC(O)=N)C(O)=NC(CC(O)=O)C(O)=NC(CCCCN)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Casein
Smeltepunkt ∼280 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 2500 g
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,1883
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Grad Teknisk