Generel information
• Kasein indeholder en blanding af beslægtede fosfoproteiner, der findes i bovin mælk og ost. Den indeholder alle de almindelige aminosyrer og er rig på de essentielle.
Applikationer
•Kasein er en kilde til aminosyrer, kulhydrater og to uorganiske grundstoffer, nemlig calcium og fosfor
• Denne forbindelse kan anvendes in vivo som en fast fødeprøve og in vitro-fordøjelseseksperimenter med gnavere
• Det kan øge fotostabiliteten af kvanteprikker og mindske uspecifik binding i immunfluorescenseksperimenter
• Kasein kan i biokemiske eksperimenter bruges til at fremstille P407-kaseinhydrogeler og til at studere de mekaniske virkninger af tilsætning af kasein til P407
Litteraturhenvisninger
Tundisi, L.; Yang, R.; Borelli, L.; Alves, T.; Mehta, M.; Chaud, M.; Mazzola, P.; Kohane, D. Forbedring af de mekaniske og lægemiddelfrigørende egenskaber af poloxamer 407 hydrogeler med kasein. Pharm Res. 2021, 38 (3), –515 522.
Irshad, I.; Kanekanian, A.; Peters, A.; Masud, T. Antioxidantaktivitet af bioaktive peptider afledt af bovine caseinhydrolysatfraktioner. J. Food Sci. Teknol. 2015, 52 (1), 231-239.
Sharma, AK; Sawhney, IK Modellering af fugtsorptionsegenskaber i tørret syrekasein ved brug af forbindelsesparadigme i forhold til klassiske metoder. J. Food Sci. Teknol. 2015, 52 (1), 151-160.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Casein |
| Navn note | tech. |
| Smeltepunkt | 280.0°C |
| Emballage | Fiber tromle |
| Mængde | 25 kg |
| Merck Index | 15,1883 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. hcl with light violet color,soluble in non-polar organic solvents |
| Grad | Ren |