Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kasein, ren
Artikelnummer. 10545691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10545691 100 g Plastflaske 100g
10063370 1 kg Plastflaske 1kg
11986941 5 kg Plast tromle 5kg
15189253 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10545691 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 276071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.36 DKK
    160.65 DKK / 100g
    Spare 17.71 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Kasein, CAS # 9000-71-9, er en familie af beslægtede fosfoproteiner, som normalt isoleres fra oksemælk. | CAS: 9000-71-9 | C81H125N22O39P | 2061,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
• Kasein indeholder en blanding af beslægtede fosfoproteiner, der findes i bovin mælk og ost. Den indeholder alle de almindelige aminosyrer og er rig på de essentielle.
Applikationer
•Kasein er en kilde til aminosyrer, kulhydrater og to uorganiske grundstoffer, nemlig calcium og fosfor
• Denne forbindelse kan anvendes in vivo som en fast fødeprøve og in vitro-fordøjelseseksperimenter med gnavere
• Det kan øge fotostabiliteten af kvanteprikker og mindske uspecifik binding i immunfluorescenseksperimenter
• Kasein kan i biokemiske eksperimenter bruges til at fremstille P407-kaseinhydrogeler og til at studere de mekaniske virkninger af tilsætning af kasein til P407
Litteraturhenvisninger
Tundisi, L.; Yang, R.; Borelli, L.; Alves, T.; Mehta, M.; Chaud, M.; Mazzola, P.; Kohane, D. Forbedring af de mekaniske og lægemiddelfrigørende egenskaber af poloxamer 407 hydrogeler med kasein. Pharm Res. 2021, 38 (3), –515 522.
Irshad, I.; Kanekanian, A.; Peters, A.; Masud, T. Antioxidantaktivitet af bioaktive peptider afledt af bovine caseinhydrolysatfraktioner. J. Food Sci. Teknol. 2015, 52 (1), 231-239.
Sharma, AK; Sawhney, IK Modellering af fugtsorptionsegenskaber i tørret syrekasein ved brug af forbindelsesparadigme i forhold til klassiske metoder. J. Food Sci. Teknol. 2015, 52 (1), 151-160.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9000-71-9
Molekylær formel C81H125N22O39P
Molekylvægt (g/mol) 2061.98
MDL nummer MFCD00081481
InChI nøgle BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYNA-N
Synonym casein, caseinogen, casein, tech., bovine beta-casein monophosphopeptide
PubChem CID 73995022
IUPAC navn 6-amino-2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-amino-1-hydroxy-3-phenylpropyliden)amino]-1-hydroxy-4-}(C-hydroxy-imideido)-1-hydroxy-1-hydroxy-4-}(C-hydroxy-iidenidoyl)-hydroxy-1-carbonyl) hosphonooxy)propyliden]amino}-4-carboxy-1-hydroxybutyliden)amino]-4-carboxy-1-hydroxybutyliden}amino)-1-hydroxy-4-(C-hydroxycarbonimidoyl)butyliden]amino}-1-hydroxy-4-(C-hydroxy) arbonimidoyl)butyliden)amino]-1-hydroxy-4-(C-hydroxycarbonimidoyl)butyliden}amino)-1,3-dihydroxybutyliden]amino}-4-carboxy-1-hydroxybutyliden)amino]-3-carboxy-1-hydroxypropyliden e}amino)-4-carboxy-1-hydroxybutyliden]amino}-1-hydroxy-4-methylpentyliden)amino]-1-hydroxy-4-(C-hydroxycarbonimidoyl)butyliden}amino)-3-carboxy-1-hydroxypropyliden]amino}hexansyre syre
SMIL CC(C)CC(N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(COP(O)(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(N)CC1=CC=CC=C1)C(C)O)C(O)=NC(CCC(O)=N)C(O)=NC(CC(O)=O)C(O)=NC(CCCCN)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Casein
Navn note Tech.
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Grad Ren