Få mere at vide
Casein, Extra Pure, SLR, Light White Soluble, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10253180 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10253180 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10253180 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/3240/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 9000-71-9
Smeltepunkt 280°C
Farve Yellow
Emballage Plastic powder jar
MDL nummer 81481
Mængde 500 g
Fysisk form Powder