Få mere at vide
WTW™ Etui sæt til WTW™ MultiLine™ Multiparameter IDS System
Artikelnummer. 15355251
Artikelnummer. 15355251 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 2F0004
Tekniske data
Inkluderer Armoring SM Pro, 3 IDS sensorer (stor feltkasse), buffer STP 4 og STP 7, stativ, bæger, konduktivitetsstandard 1413 S/μcm ved 25 °C