Få mere at vide
Invitrogen™ Kaskade Blue™ hydrazid, trinatriumsalt
Beskrivelse
Den cellegennemtrængelige, fikserbare, polære sporstof Cascade Blue™ hydrazid kan bruges til at undersøge celle-celle og celle-liposom fusion samt membranpermeabilitet og transport gennem gap junctions eller celleoptagelse under pinocytose. Dette vandopløselige sporstof kan indføres i celler ved helcelle-patch-klemning, iontoforese, osmotisk lysis af pinocytiske vesikler eller sammenlignelige metoder. Derudover kan carboxylsyrer af proteiner og andre vandopløselige biopolymerer kobles til dette molekyle i vandig opløsning under anvendelse af vandopløselige carbodiimider, såsom EDAC (Kat. nr. E2247).
For at lave en koncentreret stamopløsning opløses i H 2 O op til∼ 1 % (vægt/volumen). Opbevares frosset og beskyttet mod lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Yellow |
| Produkttype | Hydrazid |
| Reaktivitet | Aldehyde, Carboxylic Acid, Ketone |
| Mængde | 10mg, 10 mg |
| Til brug med (applikation) | Cell tracing & tracking, cell viability, proliferation & function, labeling chemistry |
| Etiket eller farvestof | Kaskade Blue™ |
| Molekylvægt (g/mol) | 596,44 G/MOL |
| Excitation/Emission | 399 nm Excitation |
| Format | Solid |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Vis mere |