missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Casanthranol (A mixture of Casanthranol A, Casanthranol B, Cascaroside A and Cascaroside B) (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Casanthranol |
| CAS | 8024-48-4 |
| Molekylær formel | C21H22O10 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | mixture of Casanthranol A, Casanthranol B, Cascaroside A and Cascaroside B |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O10/c22-6-8-4-10-15(12(25)5-8)17(27)14-9(2-1-3-11(14)24)20(10)31-21-19(29)18(28)16(26)13(7-23)30-21/h1-5,13,16,18-26,28-29H,6-7H2/t13-,16+,18-,19-,20-,21+/m1/s1 |
| SMIL | C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C=C(C=C3[C@@H]2O[C@H]4[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O4)CO)O)O)O)CO)O |
| IUPAC navn | (10R)-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-10-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-10H-anthracen-9-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.4 |
| Formel vægt | 434.1213 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?