missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Casanthranol (A mixture of Casanthranol A, Casanthranol B, Cascaroside A and Cascaroside B) (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30363414
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363414 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363414 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC226503500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Casanthranol
CAS 8024-48-4
Molekylær formel C21H22O10
Mængde 500 mg
Synonym mixture of Casanthranol A, Casanthranol B, Cascaroside A and Cascaroside B
InChI formel InChI=1S/C21H22O10/c22-6-8-4-10-15(12(25)5-8)17(27)14-9(2-1-3-11(14)24)20(10)31-21-19(29)18(28)16(26)13(7-23)30-21/h1-5,13,16,18-26,28-29H,6-7H2/t13-,16+,18-,19-,20-,21+/m1/s1
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C=C(C=C3[C@@H]2O[C@H]4[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O4)CO)O)O)O)CO)O
IUPAC navn (10R)-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-10-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-10H-anthracen-9-one
Molekylvægt (g/mol) 434.4
Formel vægt 434.1213
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.