Få mere at vide
Emma Safety Footwear CAS Sikkerhedssko
Artikelnummer. 15988671
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15988671
Brand: Emma Safety Footwear MM52054048
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vaskbar mikrofiberoverdel er behandlet for at afvise alle former for snavs, bakterier og bakterier. En yderst åndbar, behagelig sko til hele dagen. Energitilførende såler forhindrer træthed og holder brugeren frisk, opmærksom, fodsikker og stabil, selv i tilfælde af spild.
  • S2-Sikkerhedssko til våde arbejdsforhold
  • GripForce™ Easy Twist ydersål
  • Mikrofiber konstruktion
  • Kromfri foring
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Hvid
Design CAS
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Materiale Mikrofiber
Størrelse 48
Tå materiale Stål