Få mere at vide
Emma Safety Footwear CAS Sikkerhedssko
Artikelnummer. 15958661
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15958661 35 1 par
15968661 36 1 par
15978661 37 1 par
15988661 38 1 par
15998661 39 1 par
15908671 40 1 par
15918671 41 1 par
15928671 42 1 par
15938671 43 1 par
15948671 44 1 par
15958671 45 1 par
15968671 46 1 par
15978671 47 1 par
15988671 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15958661 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM52054035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    903.00 DKK
    567.00 DKK / 1 par
    Spare 336.00 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vaskbar mikrofiberoverdel er behandlet for at afvise alle former for snavs, bakterier og bakterier. En yderst åndbar, behagelig sko til hele dagen. Energitilførende såler forhindrer træthed og holder brugeren frisk, opmærksom, fodsikker og stabil, selv i tilfælde af spild.
  • S2-Sikkerhedssko til våde arbejdsforhold
  • GripForce™ Easy Twist ydersål
  • Mikrofiber konstruktion
  • Kromfri foring
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Hvid
Design CAS
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Materiale Mikrofiber
Størrelse 35
Tå materiale Stål