Få mere at vide
(-)-Caryophyllenoxid, 95%
Artikelnummer. 10791351 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10791351 50 g Glasflaske 50g
10217190 10 g Glasflaske 10g
10636184 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10791351 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 325080500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1139-30-6 | C15H24O | 220,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1139-30-6
Molekylær formel C15H24O
Molekylvægt (g/mol) 220.35
MDL nummer MFCD00134216
InChI nøgle NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
Synonym caryophyllene oxide, --caryophyllene oxide, beta-caryophyllene epoxide, beta-caryophyllene oxide, --epoxycaryophyllene, unii-s2xu9k448u, -carophyllene oxide, caryophyllene epoxide, epoxycaryophyllene, trans-caryophyllene oxide
PubChem CID 1742210
ChEBI CHEBI:67818
SMIL CC1(CC2C1CCC3(C(O3)CCC2=C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Caryophyllene oxide
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 55 °C til 62 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.9600g/mL
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4956
Mængde 50 g
Beilstein 17, IV, 392
Specifik vægtfylde 0.96
Specifik rotation -55
Formel vægt 220.35
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver