Få mere at vide
β-Caryophyllene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432396
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16432396 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16432396 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1415
MedChemExpress β-Caryophyllene is a CB2 receptor agonist.
β-Caryophyllene is a CB2 receptor agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Caryophyllene
CAS 87-44-5
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H24
Mængde 500 mg
Synonym (-)-(E)-Caryophyllene (−)-β-caryophyllene (−)-trans-Caryophyllene
Opløselighedsinformation Ethanol : ≥ 176.67 mg/mL (864.55 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (244.68 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL C=C1CC/C=C(C)/CC[C@@]2([H])C(C)(C)C[C@]12[H]
Molekylvægt (g/mol) 204.35
Formel vægt 204.35
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death