Få mere at vide
Carvone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carvone |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3 |
| Formel vægt | 150.1045 |