Få mere at vide
Carvone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carvone |
| CAS | 99-49-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carvone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H14 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3 |
| SMIL | CC(=C)C1CC=C(C)C(=O)C1 |
| IUPAC navn | 2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one |
| Vis mere |