Få mere at vide
Carvone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326816
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326816 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326816 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11052000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carvone
CAS 99-49-0
Analyt- eller komponentnavne Carvone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H14 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3
SMIL CC(=C)C1CC=C(C)C(=O)C1
IUPAC navn 2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 150.22
Mængde 1 ml
Formel vægt 150.1045 g/mol