Få mere at vide
(-)-Carveol, mixture of isomers, 97%
Artikelnummer. 11499067
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11499067
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20636.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99-48-9 | C10H16O | 152.24 g/mol
Det er en terpen, der hæmmer brystkræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er en terpen, der
hæmmer brystkræft.
Opløselighed
Delvist opløselig i vand. Opløselig i alkohol, ethanol og DMSO.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-48-9
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.24
MDL nummer MFCD00869995,MFCD00062993
InChI nøgle BAVONGHXFVOKBV-UHFFFAOYNA-N
Synonym carveol, p-mentha-6,8-dien-2-ol, p-mentha-1,8-dien-6-ol, 1-methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-ol, 2-cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-1-methylethenyl, p-mentha-1 6 ,8-dien-2-ol, 5-isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexen-1-ol, --carveol, l-carveol, 2-methyl-5-1-methylethenyl-2-cyclohexen-1-ol
PubChem CID 7438
ChEBI CHEBI:23046
IUPAC navn 2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol
SMIL CC(=C)C1CC=C(C)C(O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Carveol
Navn note mixture of isomers
Tæthed 0.96
Kogepunkt 227°C
Flammepunkt 98°C (209°F)
Brydningsindeks 1.496
Mængde 50 g
Beilstein 6269416
Opløselighedsinformation Partly soluble in water. Soluble in alcohol,ethanol and DMSO.
Formel vægt 152.24
Procent renhed 97%