Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Carvedilol
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001418
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30001418 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30001418 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2685/50
Potent and non-selective β antagonist; also potent α1 antagonist
Potent β-adrenoceptor and α1-adrenoceptor antagonist (Ki values are 0.81, 0.96 and 2.2 nM for β1-, β2- and α1-adrenoceptors respectively) that displays antihypertensive and peripheral vasodilatory activity. Blocks cardiac inward-rectifier K+ (KIR) channels, voltage-dependent Ca2+ channels and exhibits antioxidant properties at higher concentrations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carvedilol
CAS 72956-09-3
Mængde 50 mg
Molekylær formel C24H26N2O4
Formel vægt 406.47
Renhed 98%
Molekylvægt (g/mol) 406.48