Få mere at vide
Carvedilol N’-2-Hydroxy-3-[[2-(methoxyphenoxy)ethyl]amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carvedilol Related Compound A |
| CAS | 1076199-79-5 |
| Molekylær formel | C36 H43 N3 O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Carvedilol Ep Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C36H43N3O7/c1-42-31-13-5-7-15-33(31)44-20-18-37-22-26(40)23-39(19-21-45-34-16-8-6-14-32(34)43-2)24-27(41)25-46-35-17-9-12-30-36(35)28-10-3-4-11-29(28)38-30/h3-17,26-27,37-38,40-41H,18-25H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccccc1OCCNCC(O)CN(CCOc2ccccc2OC)CC(O)COc3cccc4[nH]c5ccccc5c34 |
| IUPAC navn | 1-[[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino]propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 629.74 |
| Formel vægt | 629.3101 |