Få mere at vide
Carvedilol, Mikromol™
Artikelnummer. 17962796
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17962796 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17962796 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0291.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Carvedilol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carvedilol
CAS 72956-09-3
Analyt- eller komponentnavne Carvedilol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H26 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carvedilol, 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]- (9CI), 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol, Artist, BM 14190, Carvediol, Coreg, DQ 2466, Dilatrend, Dimitone, Eucardic, Kredex, Querto, SKF 105517, (+/-)-Carvedilol, SKF-105517, SB-508446, SKF-105517, USP Carvedilol System Suitability Mixture
InChI formel InChI=1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3
SMIL COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
IUPAC navn 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 406.47
Mængde 250 mg
Formel vægt 406.1893 g/mol