Få mere at vide
Carvedilol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carvedilol |
| CAS | 72956-09-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carvedilol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H26 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Carvedilol, 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]- (9CI), 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol, Artist, BM 14190, Carvediol, Coreg, DQ 2466, Dilatrend, Dimitone, Eucardic, Kredex, Querto, SKF 105517, (+/-)-Carvedilol, SKF-105517, SB-508446, SKF-105517, USP Carvedilol System Suitability Mixture |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23 |
| Vis mere |