Få mere at vide
Carvedilol EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivelse
Carvedilol EP Impurity D, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[4-[2-hydroxy-3-[(2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)amino]propoxy]-9H-carbazol-9-yl]propan-2-ol |
| CAS | 1391052-16-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[4-[2-hydroxy-3-[(2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)amino]propoxy]-9H-carbazol-9-yl]propan-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C39 H39 N3 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[4-[2-hydroxy-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propoxy]-9H-carbazol-9-yl]propan-2-ol, 9H-Carbazole-9-ethanol, alpha-[(9H-carbazol-4-yloxy)methyl]-4-[2-hydroxy-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propoxy]-, Carvedilol Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C39H39N3O6/c1-45-34-16-6-7-17-35(34)46-21-20-40-22-26(43)24-47-37-19-9-15-33-39(37)29-11-3-5-14-32(29)42(33)23-27(44)25-48-36-18-8-13-31-38(36)28-10-2-4-12-30(28)41-31/h2-19,26-27,40-41,43-44H,20-25H2,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3c2c4ccccc4n3CC(O)COc5cccc6[nH]c7ccccc7c56 |
| Vis mere |