Få mere at vide
Carvedilol-d3, TRC
Artikelnummer. 30352028
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30352028 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30352028 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18462710MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carvedilol-methyl-d3
CAS 1020719-25-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C24 2H3 H23 N2 O4
Mængde 10 mg
Synonym 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-[2-(methoxy-d3)phenoxy]ethyl]amino]- (ACI), 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-[2-(methoxy-d3)phenoxy]ethyl]amino]-2-propanol (ACI), 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[2-[2-(trideuteriomethoxy)phenoxy]ethylamino]propan-2-ol, Carvedilol-d3, Carvedilol-D3 (methoxy-D3)
InChI formel InChI=1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
IUPAC navn 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[2-[2-(trideuteriomethoxy)phenoxy]ethylamino]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 409.49
Formel vægt 409.2081
Procent renhed >95