missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carvedilol Bisalkylpyrocatechol Impurity, TRC

Artikelnummer. 30359070
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30359070 25 mg -
30349126 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359070 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18465525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1346602-98-9
Molekylær formel C40H42N4O6
Molekylvægt (g/mol) 674.78
Synonym 3,3-{2,2-[1,2-Phenylenebis(oxy)]bis(ethane-2,1-diyl)}bis(azanediyl)bis(1-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol)
IUPAC navn 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[2-[2-[2-[[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]phenoxy]ethylamino]propan-2-ol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC=C3OCC(CNCCOC4=CC=CC=C4OCCNCC(COC5=CC=CC6=C5C7=CC=CC=C7N6)O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carvedilol Bisalkylpyrocatechol Impurity
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C40H42N4O6/c45-27(25-49-37-17-7-13-33-39(37)29-9-1-3-11-31(29)43-33)23-41-19-21-47-35-15-5-6-16-36(35)48-22-20-42-24-28(46)26-50-38-18-8-14-34-40(38)30-10-2-4-12-32(30)44-34/h1-18,27-28,41-46H,19-26H2
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.