missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carvedilol Bis-carbazole, TRC

Artikelnummer. 30356117
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356117 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356117 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC184645100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carvedilol Biscarbazole
CAS 918903-20-5
Molekylær formel C39 H39 N3 O6
Mængde 100 mg
Synonym 1,1'-[[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]nitrilo]bis[3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol], Carvedilol Imp. B (EP), Carvedilol Biscarbazole
InChI formel InChI=1S/C39H39N3O6/c1-45-34-16-6-7-17-35(34)46-21-20-42(22-26(43)24-47-36-18-8-14-32-38(36)28-10-2-4-12-30(28)40-32)23-27(44)25-48-37-19-9-15-33-39(37)29-11-3-5-13-31(29)41-33/h2-19,26-27,40-41,43-44H,20-25H2,1H3
SMIL COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)CC(O)COc5cccc6[nH]c7ccccc7c56
IUPAC navn 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 645.74
Formel vægt 645.2839
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.