Få mere at vide
Carvedilol Bis-carbazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carvedilol Biscarbazole |
| CAS | 918903-20-5 |
| Molekylær formel | C39 H39 N3 O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1,1'-[[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]nitrilo]bis[3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol], Carvedilol Imp. B (EP), Carvedilol Biscarbazole |
| InChI formel | InChI=1S/C39H39N3O6/c1-45-34-16-6-7-17-35(34)46-21-20-42(22-26(43)24-47-36-18-8-14-32-38(36)28-10-2-4-12-30(28)40-32)23-27(44)25-48-37-19-9-15-33-39(37)29-11-3-5-13-31(29)41-33/h2-19,26-27,40-41,43-44H,20-25H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)CC(O)COc5cccc6[nH]c7ccccc7c56 |
| IUPAC navn | 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 645.74 |
| Formel vægt | 645.2839 |