missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carvedilol Beta-D-Glucuronide (mixture of diasteromers), TRC

Artikelnummer. 30350349
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350349 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350349 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1846405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carvedilol beta-D-Glucuronide (mixture of diasteromers)
CAS 114869-83-9
Molekylær formel C30 H34 N2 O10
Mængde 5 mg
Synonym Carvedilol-O-Beta-D-Glucuronide
InChI formel InChI=1S/C30H34N2O10/c1-38-21-10-4-5-11-22(21)39-14-13-31-15-17(16-40-30-27(35)25(33)26(34)28(42-30)29(36)37)41-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)32-20/h2-12,17,25-28,30-35H,13-16H2,1H3,(H,36,37)/t17?,25-,26-,27+,28-,30+/m0/s1
SMIL COc1ccccc1OCCNCC(CO[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)Oc3cccc4[nH]c5ccccc5c34
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[2-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino]propoxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 582.6
Formel vægt 582.2213
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.