Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Carvedilol
Artikelnummer. 15832464 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15832464 1 g 1g
15842464 5 g 5g
15852464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15832464 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462450010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72956-09-3 | C24H26N2O4 | 406.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72956-09-3
Molekylær formel C24H26N2O4
Molekylvægt (g/mol) 406.48
MDL nummer MFCD00864692,MFCD00869663
InChI nøgle OGHNVEJMJSYVRP-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-{[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino}propan-2-ol
SMIL COC1=CC=CC=C1OCCNCC(O)COC1=CC=CC2=C1C1=C(N2)C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carvedilol
Smeltepunkt 114.0°C to 115.0°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: very soluble in dimethyl sulfoxide, soluble in methanol & methylene chloride, slightly soluble in ether, ethanol & isopropanol
Formel vægt 406.47
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carvedilol
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Carvedilol