Få mere at vide
Carvedilol 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457998
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457998 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457998 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0291.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Carvedilol 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carvedilol
CAS 72956-09-3
Analyt- eller komponentnavne Carvedilol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H26 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carvedilol, 2-Propanol, 1-(9 H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]- (9 CI), 1-(9 H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol, Artist, BM 14190, Carvediol, Coreg, DQ 2466, Dilatrend, Dimitone, Eucardic, Kredex, Querto, SKF 105517, (+/-)-Carvedilol, SKF-105517, SB-508446, SKF-105517, USP Carvedilol System Suitability Mixture
InChI formel InChI=1 S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27 H,13-16H2,1H3
SMIL COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
IUPAC navn 1-(9 H-carbazol-4-yloxy)-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino]propan-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 406.47
Mængde 1 ml
Formel vægt 406.1893 g/mol