Få mere at vide
Carvacrol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16544204 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
16544204 25 g
1 options
Artikelnummer. 16544204 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368340250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 499-75-2
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00002236
InChI nøgle RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-methyl-5-(propan-2-yl)phenol
SMIL CC(C)C1=CC=C(C)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carvacrol
Smeltepunkt 3.0°C
Tæthed 0.9760 g/mL
Kogepunkt 238.0°C
Flammepunkt 106°C
Lineær formel (CH3)2CHC6H3(CH3)OH
Mængde 25 g
Merck Index 15, 1872
Specifik vægtfylde 0.976
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Viskositet 28.5 mPa.s (20°C)
Formel vægt 150.22