missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carvacrol-Beta-D-glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30367438
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30367438 2.5 mg 2.5mg
30356548 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1842652.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1642562-02-4
Molekylær formel C16H22O7
Molekylvægt (g/mol) 326.34
Synonym 2-Methyl-5-(1-methylethyl)Phenyl-beta-D-glucopyranosiduronic Acid
IUPAC navn (2S,3S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(2-methyl-5-propan-2-ylphenoxy)oxane-2-carboxylic acid
SMIL CC(C)c1ccc(C)c(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)C(O)[C@H]2O)C(=O)O)c1

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale Carvacrol-beta-D-glucuronide
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H22O7/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(6-9)22-16-13(19)11(17)12(18)14(23-16)15(20)21/h4-7,11-14,16-19H,1-3H3,(H,20,21)/t11?,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Formel vægt 326.1366
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.