Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ vandsystempatroner
Artikelnummer. 11397151 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Ionbytterpatron
Ultrapure-polerpatron
Vandpatron med høj renhed
Til brug med (udstyr):
GenPure GenPure Pro, GenPure xCAD, LabTower EDI
MicroPure
Pacific TII
Smart2Pure
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11397151 Vandpatron med høj renhed Pacific TII Hver
11357121 Ionbytterpatron Smart2Pure Hver
11367121 Ultrapure-polerpatron Smart2Pure Hver
15390471 Ultrapure-polerpatron GenPure GenPure Pro, GenPure xCAD, LabTower EDI Hver
11337121 Ultrapure-polerpatron MicroPure Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11397151 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 09.4011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2355.00 DKK
    2268.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 86.87 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vedligehold dit Thermo Scientific™ Barnstead™ vandrensningssystem til brugsstedet med disse udskiftningspatroner.
Vedligehold dine Thermo Scientific™ Barnstead™ vandrensningssystemer med udskiftningspatroner fra Thermo Scientific™ Barnstead™-patroner.
Vælg det passende varenummer til dit system. Disse patroner er til brug med følgende Barnstead-vandrensningssystemer:
  • MicroPure™
  • GenPure™
  • GenPure™ Pro
  • GenPure™ xCAD
  • Smart2Pure™
  • LabTower™ EDI
  • Pacific™ TII
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Vandpatron med høj renhed
Til brug med (udstyr) Pacific TII
Type Patron, højrent vand