Få mere at vide
BUCHI Tomme flashkromatografipatroner
Artikelnummer. 12896893 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12896893 150 mm Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 12896893 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 044883
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højtransparente, kemikaliebestandige polypropylenpatroner (PP)
  • Inkluderer porøst HD-polyethylen frits
  • Til pakning med Buchi CartridgeTM C-670
  • Indvendig diameter 40 mm, længde 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Polypropylen
Type Tom patron
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Inkluderer 50 frits til pakning af 25 patroner
Til brug med (applikation) Patroner C-670 til pakning
Maks. Tryk op til 10 bar